Sekoitusmoottori, RW 47 digital
Toimittaja: IKA
IKAA4050010EA 0 EUR
IKAA4050010 441-0316
Sekoitusmoottori, RW 47 digital
Sekoittajat Sekoitusmoottorit Sekoitusmoottori, mekaanisesti ohjattava
Erittäin tehokas laboratoriosekoittaja erittäin viskoosisten aineiden sekoittamiseen enintään 200 litraa kerrallaan. Yksikössä on kestävä, ergonominen muotoilu ja jatkuvakäyntinen moottori, ja se soveltuu vaativaan sekoituskäyttöön laboratorioissa ja koelaitoksissa. Sekoittajassa on moottorin ylikuormittumissuojaus, joka perustuu itselukittuvaan lämpötilanrajoittimeen. Lisävarusteena saatavana on myös sekoitusakselin suojus ja pidikekiristin astioiden tukevampaa kiinnittämistä varten.
  • Digitaalinen nopeusnäyttö
  • Portaaton nopeudensäätö kahdella nopeusalueella
  • Työnnettävät teräosat
  • Ylikuormitussuojaus ja virhekoodinäyttö
  • Hiljainen käyntiääni
Sertifikaatit: Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 54
Tilaustiedot: RW 47 digital toimitetaan ilman pistoketta, sillä se on tarkoitettu käytettäväksi 400 V:n, 3-vaihevirtalähteen kanssa. Lisävarusteena saatavan kovaan käyttöön suunnitellun teleskooppijalustan 431-2915 tai 431-2916 käyttöä suositellaan. Sekoituslavat on tilattava erikseen.