Työhousut, pitkät, maalarin, S817
Toimittaja: Portwest
Portwest®
113-7575EA 37.1 EUR
113-7575 113-7576 113-7573 113-7574 113-7579 113-7577 113-7578
Työhousut, pitkät, maalarin, S817
Työvaatteet
Modern painters trousers made of 100% pre-shrunk cotton.
  • Knee pad pockets, hip and rule pockets
  • Multi-layered thigh pocket, mobile phone pocket
  • Elasticated back waist
Weight: 305 g/m²