Alusvaate, shortsit, Boxer, Match
Toimittaja: Fristads Kansas Group
Match
113-6702EA 12.4 EUR
113-6702 113-6701 113-6704 113-6703 113-6700 113-6699
Alusvaate, shortsit, Boxer, Match
Työvaatteet
Boxer shorts made of 95% cotton and 5% Lycra.
  • Elasticated waist
Weight: 170 g/m²