Paita, pitkähihainen, palosuojattu, vyöane 2690
Toimittaja: Sioen
113-7064EA 68.5 EUR
113-7064 113-7063 113-7065 113-7060 113-7062 113-7061
Paita, pitkähihainen, palosuojattu, vyöane 2690
Työvaatteet
Soft shirt made of 60% Protex® and 40% Viloft® (single jersey). The inherently flame-retardant fabric has good moisture regulating properties and features an anti-bacterial treatment.
  • Lightweight, anti-static
  • Round neck, long sleeves
  • Elasticated wristband
Weight: 180 g/m²
Sertifikaatit: EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1), EN 14116 (index 3), EN 1149-5