Esiliina, elintarviketeollisuuteen, Bratislava 8042
Toimittaja: Sioen
113-7892EA 14.9 EUR
113-7892 113-07163
Esiliina, elintarviketeollisuuteen, Bratislava 8042
Työvaatteet
Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
  • Neck band
  • High resistance to fluid and oils
Ideal for use in food processing industries.
Weight: 300 g/m²