Käsineet, yleiskäyttöiset, Double Palm Rigger A230
Toimittaja: Portwest
113-6881EA 4.7 EUR
113-6881
Käsineet, yleiskäyttöiset, Double Palm Rigger A230
Käsineet
These cow split leather gloves are suitable for use in construction, landscaping, agriculture and forestry.
  • Additional reinforced protection for palm and forefinger areas
  • Cotton back for improved ventilation
  • Superb abrasion and tear resistance
Sertifikaatit: EN 388:2016 (3334X), EN 407 (X2XXXX)