Kevyt kädessä pidettävä kuvaava spektrokolorimetri mahdollistaa väristandardien määrityksen ja ylläpidon tuotantoprosessin joka vaiheessa. Laite kertoo mittaustuloksen alle 2 sekunnissa ja antaa lisäksi raportin, josta käy ilmi, kuinka lähellä mitattu väri on mittausstandardin väriä. Mahdollisimman tarkan värimittauksen varmistamiseksi laite käyttää näytteen kuvaamiseen 8 erilaista näkyvän valon lähdettä ja yhtä ultravioletti-LED-lamppua (kaikkiaan 9 aallonpituusaluetta). Jokainen mittaustulos on yhdistelmä 27:stä eri väreillä ja eri suunnista valaistusta kuvasta.
- Elintarvikkeiden, jauheiden, kosmetiikkatuotteiden, tahnojen ja lääkeaineiden värimittauksiin
- Lukemat ja vertailutaulukot vain muutamassa sekunnissa
- Vaatimustenmukaisuusraportit PDF- ja excel-muodossa
- Vain sisäkäyttöön
- Akun voi ladata tietokoneesta USB-kaapelilla
SV 100 -teline pitää LC 100 -laitteen ergonomisessa tarkastelukulmassa. Mukana toimitettava tiivis tulppa suojaa näytettä liialliselta valolta ja varmistaa tarkat ja nopeat mittaustulokset.
Toimitustiedot: Yhteispakkaus (LC 100 ja SV 100 -teline) toimitetaan laatikossa, joka sisältää lisäksi kaikki tarkkoihin värimittauksiin tarvittavat tarvikkeet.