VWR® UV-6300PC, UV/VIS-spektrofotometrit, kaksisäteinen
Toimittaja: VWR
VWR®
VWRU10037-442EA 0 EUR
VWRU10037-442 634-6041
VWR® UV-6300PC, UV/VIS-spektrofotometrit, kaksisäteinen
Spektrofotometrit ja fotometrit UV/Vis-spektrofotometrit
UV/Visible spectrophotometer with double-beam optical system, designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and clinical laboratory use, new material development and quality control.
  • Tavalliset fotometriset mittaukset – Absorptio, läpäisy, pitoisuus
  • Kvantitatiiviset analyysit ja kinetiikka
  • Usean aallonpituuden mittaus, spektrin ajo
  • DNA/RNA- ja proteiinianalyysit
  • UV-Vis Analyst -ohjelmiston avulla. Tietokoneohjauksen etuja ovat nopeampi tietojenkäsittely, laajennettu tiedonkeruu sekä rajaton tallennustila
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan 4 optista lasikyvettiä, 2 kvartsikyvettiä, pölysuojus, USB-kaapeli, USB-muistitikku (8 Gt), UV-Vis Analyst -ohjelmisto tietokoneohjausta varten, yksipaikkaiset kyvetinpidikkeet näyte- ja vertailukyveteille, virtakaapelit sekä UK-, CH- ja EU-pistokkeet.