  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
acetochlor
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (EHERC10018000)
Toimittaja:  EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus:   Acetochlor
UOM:  1 * 0,1 g