  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "isochinolin-2-oxid-hydrogenoxid"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Isoquinolin-N-oxide 500 g/l in aqueous solution