  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "scandium-iii-perchlorat-hydrogenoxid"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Scandium (III) perchlorate 50% in aqueous solution, reagent grade