2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H58657.06EA 667 EUR
H58657.06 H58657.14
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Kaava: C₁₀H₉BrN₂S
MW: 269,16
Sulamispiste: 151…153 °C
MDL numero: MFCD00170268
CAS-numero: 65705-44-4