2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H58630.09EA 2600 EUR
H58630.09 H58630.04
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Kaava: C₈H₇N₃S
MW: 177,22
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00218013
CAS-numero: 30235-27-9