Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J64449.22EA 140 EUR
J64449.22 J64449.36 J64449.14
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Kaava: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
MW: 211,14 (175,12ahy)
Sulamispiste: 250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064392
CAS-numero: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2