4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCC18414DAEA 0 EUR
MAYBCC18414DA MAYBCC18414.0001 MAYBCC18414EA
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Kaava: C₉H₉N₃
MW: 159,1879 g/mol
MDL numero: MFCD00626298
CAS-numero: 17635-45-9