2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAP1902-1GEA
385
EUR
TCIAP1902-1G
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline ≥97.0% (by GC)
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Kaava:
C₉H₉N₃ MW: 159,1879 g/mol Sulamispiste: 129°C |
MDL numero:
MFCD09028476 CAS-numero: 111562-32-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |