1-Decylboronic acid pinacol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H30403.14EA 1170 EUR
H30403.14 H30403.03 H30403.06
1-Decylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Decylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₆H₃₃BO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12546186
CAS-numero: 141091-38-5