Acetochlor, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
33379-100MGEA 81.7 EUR
33379-100MG
Acetochlor, Supelco®
Acetochlor
Kaava: C₁₄H₂₀ClNO₂
MDL numero: MFCD00143534
CAS-numero: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3