Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A12060.14EA 112 EUR
A12060.14 A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Kaava: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kiehumispiste: 90…92 °C (14 mmHg)
Tiheys: 0,974
Leimahduspiste: 94 °C (202 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036604
CAS-numero: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7