4-Isobutyl-3-nitrophenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR5535-1GEA 273 EUR
APOSOR5535-1G
4-Isobutyl-3-nitrophenylboronic acid
4-Isobutyl-3-nitrophenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₄BNO₄
MDL numero: MFCD04115653
CAS-numero: 850568-57-9