3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H51713.03EA 515 EUR
H51713.03 H51713.MD
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₅BBrF₃O₂
Sulamispiste: 50…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12405333
CAS-numero: 479411-92-2