4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L19205.03EA 165 EUR
L19205.03 L19205.06 L19205.MD
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Kaava: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Kiehumispiste: 115…118 °C (13 mmHg)
Sulamispiste: 53…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00129189
CAS-numero: 21101-63-3
UN: 3261
ADR: 8,II