3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H30893.03EA 757 EUR
H30893.03 H30893.MD
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115641
CAS-numero: 313545-20-9
EINECS: 000-000-0