3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52989.03EA 660 EUR
H52989.03 H52989.MD
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Sulamispiste: 173…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08056361
CAS-numero: 871332-96-6