3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52847.MDEA 187 EUR
H52847.MD H52847.03
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95
Sulamispiste: 159…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08056362
CAS-numero: 871332-97-7