4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52524.03EA 1050 EUR
H52524.03 H52524.MD
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363789
CAS-numero: 871329-83-8