4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52660.MDEA 159 EUR
H52660.MD H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Sulamispiste: 198…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363790
CAS-numero: 149507-36-8