Neodymium hexaboride ≥99.5%
Toimittaja: Thermo Scientific
39494.06EA 299 EUR
39494.06
Neodymium hexaboride ≥99.5%
Neodymium hexaboride
Kaava: B₆Nd
MDL numero: MFCD00151359
CAS-numero: 12008-23-0
EINECS: 234-532-1