Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12140.18EA 328 EUR
12140.18 12140.30
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Kaava: B₂Zr
MW: 112,84 g/mol
Sulamispiste: 3000 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064648
CAS-numero: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III