Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Varoitus
L14794.06EA 71.4 EUR
L14794.06 L14794.14
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Isoquinolin-N-oxide
Kaava: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006903
CAS-numero: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7