Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40579.NAEA 225 EUR
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Scandium(III) perchlorate
Kaava: Cl₃O₁₂Sc
MW: 451,42 (343,30 anhy)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00243289
CAS-numero: 14066-05-8
EINECS: 237-914-6
ADR: 5.1,II