Ebselen
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63190.MAEA 242 EUR
J63190.MA
Ebselen
Ebselen
Kaava: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Sulamispiste: 180…181 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00210937
CAS-numero: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III