Ebselen, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Vaara
324483-5EA 190 EUR
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Kaava: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
MDL numero: MFCD00210937
CAS-numero: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III