Ebselen
Toimittaja: Cayman Chemical
Vaara
CAYM70530-25EA 124 EUR
CAYM70530-25 CAYM70530-5 CAYM70530-100 CAYM70530-50
Ebselen
Ebselen
Kaava: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
MDL numero: MFCD00210937
CAS-numero: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III