trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO228042500EA 608 EUR
ACRO228042500 ACRO228040500
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Kaava: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001466
CAS-numero: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 6.5 to 8.0 (5 % solution)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %