trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0330.00EA 1760 EUR
PROOMM0330.00
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Kaava: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
MDL numero: MFCD00001466
CAS-numero: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2