1,4-Dioxene ≥98%
Vaara
H33597.06EA 456 EUR
H33597.06
1,4-Dioxene ≥98%
1,4-Dioxene
Kaava: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kiehumispiste: 94…96 °C
Tiheys: 1,08
Leimahduspiste: 1 °C (34 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082537
CAS-numero: 543-75-9
ADR: 3,II