1,4-Dioxene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD2287-25GEA 703 EUR
TCIAD2287-25G TCIAD2287-1G TCIAD2287-5G
1,4-Dioxene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dioxene
Kaava: C₄H₆O₂
Kiehumispiste: 94°C
Leimahduspiste: 1°C
MDL numero: MFCD00082537
CAS-numero: 543-75-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/18/28979218.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %