Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO346502500EA 265 EUR
ACRO346502500 ACRO346500500
Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Tetramethytetraselenafulvalene
Kaava: C₁₀H₁₂Se₂
Sulamispiste: 265…270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011507
CAS-numero: 55259-49-9
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Red to violet Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (1H-NMR) ≥96.0 %