Difurfuryl sulphide 96%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO265080050EA 49.4 EUR
ACRO265080050
Difurfuryl sulphide 96%
Difurfuryl sulphide
Kaava: C₁₀H₁₀O₂S
Kiehumispiste: 135…143 °C (14 mmHg)
Sulamispiste: 30…32 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010081
CAS-numero: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %