Difurfuryl sulphide ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD3420-25GEA
123
EUR
TCIAD3420-25G
TCIAD3420-5G
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (by GC)
Difurfuryl sulphide
Kaava:
C₁₀H₁₀O₂S MW: 194,2500 g/mol Kiehumispiste: 143°C |
MDL numero:
MFCD00010081 CAS-numero: 13678-67-6 EINECS: 237-172-3 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |