Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO174670050EA 350 EUR
ACRO174670050
Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) for NMR spectroscopy
Acetic anhydride-[D₆]
Kaava: C₄D₆O₃
Tiheys: 1,14 g/cm³
Leimahduspiste: 54 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044225
CAS-numero: 16649-49-3
EINECS: 240-697-0
UN: 1715
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥98.0 %
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %