2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L07630.03EA 119 EUR
L07630.03 L07630.06
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Piperidinyl)phenol
Kaava: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,24 g/mol
Sulamispiste: 73…76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051687
CAS-numero: 65195-20-2