6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32857.03EA 51.5 EUR
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Kaava: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15
Sulamispiste: 155…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00139060
CAS-numero: 69155-76-6