3-Cyano-6-methylchromone ≥99%
Vaara
H27825.03EA 78.1 EUR
H27825.03 H27825.06
3-Cyano-6-methylchromone ≥99%
3-Cyano-6-methylchromone
Kaava: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,19
Sulamispiste: 150…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191962
CAS-numero: 50743-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III