Furfuryl methyl disulphide syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43860.0025EA 203 EUR
8.43860.0025 8.43860.0005
Furfuryl methyl disulphide syntetiikkaan
Furfuryl methyl disulphide
Kaava: C₆H₈OS₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012326
CAS-numero: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7