Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0561-5GEA 44 EUR
TCIAF0561-5G TCIAF0561-25G
Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (by GC)
Furfuryl methyl disulphide
Kaava: C₆H₈OS₂
Kiehumispiste: 61°C
Leimahduspiste: 90°C
MDL numero: MFCD00012326
CAS-numero: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/24/28969124.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %