Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0245-25GEA 58.3 EUR
TCIAF0245-25G
Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Furfuryl methyl sulphide
Kaava: C₆H₈OS
MW: 128,19
Leimahduspiste: 63°C
MDL numero: MFCD00009604
CAS-numero: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/47/28968847.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %