4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
H52325.MDEA 125 EUR
H52325.MD H52325.06 H52325.03
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,11
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689896
CAS-numero: 388116-27-6