5-Indoleboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO359460010EA 165 EUR
ACRO359460010 ACRO359461000 CHMPAC35946.1 ACRO359465000 CHMPAC35946.250
5-Indoleboronic acid 97%
5-Indoleboronic acid
Kaava: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01319013
CAS-numero: 144104-59-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %